Documenti fondamentali
RAB0986
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine PTK2B / Protein-tyrosine Kinase 2-beta ELISA Kit
Scegli un formato
1 KIT
CHF 502.00
CHF 502.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 502.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
CHF 502.00
Check Cart for Availability
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PTK2B(2185)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-PYK2.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)