Vai a
RAB0938
Phosphotyrosine BTK / Tyrosine-protein Kinase BTK ELISA Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 505.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... BTK(695)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 505.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BTK(695)
General description
Bruton tyrosine kinase (BTK) belongs to the Tec family of kinases.[1] It is expressed in multiple hematopoietic cells. It plays a role in B-cell activation, maturation, development, and B-cell receptor (BCR)-signaling.[1] Mutations in the BTK gene are associated with an inherited disorder, X-linked agammaglobulinemia. The BTK gene is located on the human chromosome at Xq22.1.
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-BTK.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0969RAB0975RAB0971
description
-
description
-
description
-
description
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... BTK(695)
Gene Information
human ... ITK(3702)
Gene Information
human ... LTK(4058)
Gene Information
human ... JAK2(3717)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • Phosphotyrosine ELISA HRP-Streptavidin
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)