Documenti fondamentali
RAB0861
Sigma-Aldrich
Porcine CCL2 / C-C Motif Chemokine 2 ELISA Kit
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 594.00
CHF 594.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 594.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 594.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Reattività contro le specie
porcine
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 28 pg/mL
standard curve range: 28.67-7000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Porcine ... CCL2(397422)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes Porcine C-C motif chemokine 2.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)