Vai a
RAB0860
Mouse Xiap / E3 Ubiquitin-protein Ligase XIAP ELISA Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
96 wells
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 824.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Xiap(11798)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 824.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Xiap(11798)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse E3 Ubiquitin-protein Ligase XIAP.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0921RAB0821RAB0179
description
-
description
-
description
-
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
Gene Information
mouse ... Xiap(11798)
Gene Information
rat ... Xiap(63879)
Gene Information
mouse ... Ifnz(319146)
Gene Information
rat ... Faslg(25385)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6.2 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 90 pg/mL
standard curve range: 82.3-60000 pg/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)