Documenti fondamentali
RAB0832
Sigma-Aldrich
Mouse Nov / Protein NOV Homolog ELISA Kit
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 791.00
CHF 791.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 791.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 791.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Nov(18133)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Protein NOV Homolog.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)