RAB0685
Human IL36RN / Interleukin-36 Receptor Antagonist Protein ELISA Kit
Scegli un formato
CHF 594.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 594.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.07 ng/mL
standard curve range: 0.069-50 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL36RN(26525)
Descrizione generale
Applicazioni
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?