Documenti fondamentali
RAB0672
Sigma-Aldrich
Human SPINT1 / Kunitz-type Protease Inhibitor 1 ELISA Kit
Sinonimo/i:
HAI-1), Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 1, Kunitz-type protease inhibitor 1 
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 502.00
CHF 502.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 502.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 502.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SPINT1(6692)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes human Kunitz-type Protease Inhibitor 1.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alexandra Gambaryan et al.
Viruses, 10(4) (2018-04-05)
Wild ducks are known to be able to carry avian influenza viruses over long distances and infect domestic ducks, which in their turn infect domestic chickens. Therefore, prevention of virus transmission between ducks and chickens is important to control the
Gustavo Lemos Rocha et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 288, 110232-110232 (2019-09-16)
Seed coat is the tissue which establishes an interface between the seed inner tissues and external environment. Our group has shown that cowpea seed coat undergoes coordinated events of programmed cell death (PCD) during development. In relation to germinating seed