Merck
RAB0610
Human APOB / Apolipoprotein B-100 ELISA Kit
Sinonimo/i:
Apo B-100, Apolipoprotein B-100
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... APOB(338)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.5 ng/mL
standard curve range: 2.458-600 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOB(338)
General description
The ApoB ELISA kit provides for the Quantitative measurement of ApoB-100 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
The APOB (apolipoprotein B) gene is mapped to human chromosome 2p24.1. Apob protein is an amphipathic protein that exists as α- helices and β-sheets. Apob is present in the major lipoproteins : chylomicrons, low density lipoproteins and very low density lipoprotein.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Apob (apolipoprotein B) functions in the low-density lipoprotein cholesterol segregation. Increased APOB gene expression is observed in non-alcoholic fatty liver disease and contributes to its pathogenesis. Reduced Apob protein is indicated in familial hypobetalipoproteinemia.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)