Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
96 wells | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 824.00 |
Informazioni su questo articolo
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
CHF 824.00
species reactivity
feline
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.5 pg/mL
standard curve range: 4.096-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
feline ... IL5(493803)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description for serum, plasma and cell culture supernatants |
| species reactivity feline | species reactivity rhesus monkey | species reactivity feline | species reactivity feline |
| Gene Information feline ... IL5(493803) | Gene Information rhesus macaque ... IL5(710622) | Gene Information feline ... IL2(751114) | Gene Information feline ... IL8(493836) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type plasma | input - | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
Parola di avvertenza
Danger
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?