Documenti fondamentali
RAB0549
Sigma-Aldrich
Human NOV / Protein NOV Homolog ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 502.00
CHF 502.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 502.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 502.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 2 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NOV(4856)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects human NOV.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michelle Naughton et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 349-349 (2020-11-24)
Multiple sclerosis (MS) is an immune-mediated disease that damages myelin in the central nervous system (CNS). We investigated the profile of CCN3, a known regulator of immune function and a potential mediator of myelin regeneration, in multiple sclerosis in the