Merck
RAB0423
Mouse E-Selectin ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Sele(20339)
Input:
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 12.29-3000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Sele(20339)
General description
The Mouse E-Selectin (chemokine, interferon γ- inducible T cell α chemoattractant) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse E-Selectin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse E-Selectin
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDS
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)