Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartispecies reactivity
human, rat, mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.77 pg/mL
standard curve range: 1–1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GCG(2641)
General description
The Glucagon Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Glucagon peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Glucagon , synthetic peptide
Application
Glucagon EIA Kit has been used in the quantification of glucagon in mice serum. It has also been used to quantitate glucagon in rat plasma.
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Preparation Note
The recommended dilution for normal Serum and Plasma is 2 fold for this product.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?