Documenti fondamentali
RAB0165
Sigma-Aldrich
Phospho-EGFR (pTyr1068) ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr1068) in cell and tissue lysates
Scegli un formato
1 KIT
CHF 621.00
CHF 621.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 621.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 621.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type: human tissue lysate
sample type: human cell lysate
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1965)
Descrizione generale
The Phospho-EGFR (pTyr1068) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogeno
EGFR (pTyr1068) synthetic phosphopeptide
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)