RAB0160
Human EGFR / ErbB1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Scegli un formato
CHF 539.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 539.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1965)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Altre note
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?