Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rat ... Cntf(12803)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartispecies reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 8.23-2000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Cntf(12803)
General description
The Rat CNTF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of Rat CNTF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Rat CNTF
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?