Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 531.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41123300
Technique(s):
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 531.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartispecies reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CCK(885)
General description
Immunogen
Cholecystokinin (CCK), synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Cholecystokinin (CCK) functions include, trophic effects on pancreas, gall bladder contraction, intestinal motility, and bowel movements. It has roles in various neuropsychiatric and neurological disorders. CCK is satiety peptide and regulates apettite for a short duration. Overproduction of CCK is prominent in metastatic endocrine tumors, and hence it is recognize as a diagnostic marker.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?