Documenti fondamentali
RA4814-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 MTP/Flex buckets
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
to hold MTP, DWP plates
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
with 4 MTP/Flex buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638807 (NA)
Eppendorf® 5810725003 (EU)
Parametri
3,220 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5810/5810R
Descrizione generale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)