Documenti fondamentali
RA444100-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-44, aerosol-tight, with 4 × 100 mL rectangular buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
to hold 0.2 mL to 100 mL tubes
aerosol-tight
high-speed swing-bucket rotor
with 4 × 100 mL rectangular buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637401 (NA)
Eppendorf® 5804709004 (EU)
Parametri
4,400 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrizione generale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)