RA438-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, without buckets, for round-bottom tubes only
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 4 x 100 mL round buckets
to hold 4 x 90 mL rectangular buckets
aerosol-tight
for round-bottom tubes only
swing bucket rotor
without buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639064 (NA)
Eppendorf® 5702740004 (EU)
Parametri
2,750 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)