Documenti fondamentali
R9907
Sigma-Aldrich
Progesterone Receptor human
membrane suspension
About This Item
Codice UNSPSC:
51111800
Origine biologica
(breast carcinoma cell membranes)
Stato
membrane suspension
Concentrazione
~10.6 mg/mL protein
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Azioni biochim/fisiol
Membranes are suspended in 50 mM Tris-HCl containing 1.5 mM EDTA, 25 mM Na molybdate, and 1 mM DTT (pH 7.4 at 25 °C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)