R9404
Anti-RhoA antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-p21 Rho
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~21 kDa
Reattività contro le specie
monkey, mouse, human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293 cells expressing human RhoA/ Hela cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHOA(387)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3