R6400
Anti-phospho-Retinoblastoma (pSer807,811) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Scegli un formato
CHF 525.00
Spedizione prevista il18 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 525.00
Spedizione prevista il18 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using human fibroblasts synchronized by serum deprivation
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer807/pSer811)
Informazioni sul gene
human ... RB1(5925)
mouse ... Rb1(19645)
rat ... Rb1(24708)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?