R5883
Reservoirs for LC columns
capacity 700 mL, column I.D. 2.5 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiali
polypropylene
tecniche
LPLC: suitable
Capacità
700 mL
Diam. int. colonna
2.5 cm
Descrizione generale
Tapered for leak-free seal.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)