R5880
Renin Substrate Tetradecapeptide human
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Angiotensinogen 1-14, Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Asn
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C83H122N24O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
1760.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
M D Mostaqul Huq et al.
Journal of proteome research, 8(3), 1156-1167 (2009-02-17)
Receptor interacting protein 140 (RIP140) undergoes extensive post-translational modifications (PTMs), including phosphorylation, acetylation, arginine methylation, and pyridoxylation. PTMs affect its subcellular distribution, protein-protein interaction, and biological activity in adipocyte differentiation. Arginine methylation on Arg(240), Arg(650), and Arg(948) suppresses the repressive