R4030
Anti-hnRNP-E1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HNRPX, Anti-PCBP1, Anti-hnRNP-X, Anti-poly(rC) binding protein 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using K562 cell extract
western blot: 0.5-1 μg/mL using K562 cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCBP1(5093)
mouse ... Pcbp1(23983)
rat ... Pcbp1(500242)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol