Documenti fondamentali
R2902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Retinoid X Receptor γ antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 1373, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-hRXRγ
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1373, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL using HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RXRG(6258)
Immunogeno
synthetic peptide derived from the N-terminus of human RXRγ.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 0.08% sodium azide as a preservative.
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)