Documenti
R2126
Sigma-Aldrich
Ethyl ricinoleate
≥99%
Sinonimo/i:
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid ethyl ester, Ricinoleic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H38O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.51
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h11,14,19,21H,3-10,12-13,15-18H2,1-2H3/b14-11-/t19-/m1/s1
AZXVZUBIFYQWJK-KWRJMZDGSA-N
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves