R2030
Anti-RACK1 (C-terminal)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, immunoprecipitation: 5 μg
Sinonimo/i:
Anti-GNB2L1, Anti-Gnb2-rs1, Anti-Guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like 1, Anti-H12.3, Anti-HLC-7, Anti-Lung cancer oncogene 7, Anti-PIG21, Anti-Proliferation-inducing gene 21, Anti-Receptor of Activated Protein Kinase C1, Anti-protein homologous to chicken B complex protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~30 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNB2L1(10399)
mouse ... Gnb2l1(14694)
rat ... Gnb2l1(83427)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)