Key Documents
R1645
Sigma-Aldrich
Ranatachykinin A
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Lys-Pro-Ser-Pro-Asp-Arg-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H92N16O15S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1309.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(N)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Four novel tachykinins in frog (Rana catesbeiana) brain and intestine.
K Kangawa et al.
Regulatory peptides, 46(1-2), 81-88 (1993-07-02)