R1376
Ricinelaidic acid
≥99%
Sinonimo/i:
(R)-12-Hydroxy-9(E)-octadecenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?