R106-05A
Rat Dermal Fibroblasts: RDF, adult
About This Item
Origine biologica
rat dermis
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Morfologia
Fibroblast
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
RDF from Cell Applications, Inc. have been used in allogenic prosthetic grafts, demonstrating improved epithelization, collagen organization and faster regeneration (Nomoto, 2012), in a cell sheet engineering study, where a sheet of dermal fibroblasts was transplanted into the damaged liver in allogeneic rat model to promote migration of hepatic progenitor cells and faster healing (Muraoka, 2013), and as a control in engineered cardiac tissues (Serrao, 2012).
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
- 1st passage, >500,000 cells in Rat Fibroblast Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
- Can be cultured at least 8 population doublings
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)