QPREST27836
SILu™PrEST ZCPW2
SILuPrESTs Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
About This Item
Ricombinante
expressed in E. coli LysA ArgA BL21(DE3)
Saggio
>80% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 26kDa including tags
Purificato mediante
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Confezionamento
pkg of 1nmol × 5 vials
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Sequenza immunogenica
TATPDESEEGHGEEINMGEKLSKCSPEAPAGSLFENHYEEDYLVIDGIKLKAGECIEDITNKFKEIDALMSEF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ZCPW2(152098)
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
The SILuPrEST standards are produced using metabolic labeling with heavy isotope labeled (15N, 13C) Lysine and Arginine residues, with greater than 99% isotopic label incorporation.
GSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASLAEAKVLANRELDKYGVSDYHKNLINNAKTVEGVKDLQAQVVESAKKARISEATDGLSDFLKSQTPAEDTVKSIELAEAKVLANRELDKYGVSDYYKNLINNAKTVEGVKALIDEILAALPGTFAHYMDPNSSSVDKLAAA.
The specific human protein sequence begins directly after ′VDKLAAA′.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)