Q4972
QS11 hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(2S)-2-[2-(Indan-5-yloxy)-9-(1,1′-biphenyl-4-yl)methyl)-9H-purin-6-ylamino]-3-phenyl-propan-1-ol hydrate
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.OC[C@H](Cc1ccccc1)Nc2nc(Oc3ccc4CCCc4c3)nc5n(Cc6ccc(cc6)-c7ccccc7)cnc25
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3