Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H21N3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
form
powder
color
white
solubility
H2O: 28 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3cn[nH]c3C2
InChI
1S/C13H21N3.2ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);2*1H/t10-,13-;;/m1../s1
InChI key
GJIGRGIGKHPYTK-OWVUFADGSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
D2-like dopamine receptor agonist that possesses some activity at D3 sites.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Eli Lilly and Company.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?