Merck
Q110
Quinelorane dihydrochloride
crystalline
Sinonimo/i:
(5aR-trans)-5,5a,6,7,8,9,9a,10-Octahydro-6-propylpyrido[2,3-g]quinazolin-2-amine dihydrochloride, LY-163,502
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N4 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
crystalline
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3cnc(N)nc3C2
InChI
1S/C14H22N4.2ClH/c1-2-5-18-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)18)9-16-14(15)17-12;;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H2,15,16,17);2*1H/t10-,13-;;/m1../s1
InChI key
WDEMLQIGYYLRRX-OWVUFADGSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor agonist; 2-aminopyridine analog of quinpirole.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Eli Lilly and Company.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)