Documenti fondamentali
PZ0391
Sigma-Aldrich
PF-06745268
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[(1aS,7bS)-1a,2-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]cyclopropa[d]pyran-7b(1H)-yl]methyl]-3,4-dihydro-7-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-1,6-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H25F3N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.50
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -13 to -17°, c = 1.0 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(N2C=C(N=C2)C)=CC=C3N1CCN(C[C@@]4(C5)[C@@]5([H])C(C)(C)OC6=C4C=C(C(F)(F)F)C=C6)C3=O
InChI
LHTSLMHEFKNOOX-PXDATVDWSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06745268 is an orally available, brain penetrant, potent and selective γ-secretase modulator. PF-06745268 induces robust and sustained reduction of brain amyloid-β42 (Aβ42) in rats.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)