PZ0383
Palbociclib
≥98% (HPLC), powder, CDK 4 & 6 inhibitor
Sinonimo/i:
6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, Ibrance, PD 0332991, PD 332991, PD-0332991, PD0332991, PD991, PF 00080665, PF-00080665, PF00080665
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Palbociclib, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C1=C(N2C3CCCC3)N=C(NC4=CC=C(N5CCNCC5)C=N4)N=C1)=C(C(C)=O)C2=O
InChI
1S/C24H29N7O2/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)
AHJRHEGDXFFMBM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bone marrow,male reproductive organs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
L'interrogazione dei pathway proteici è una componente fondamentale della ricerca di drug discovery e dello sviluppo di farmaci. Approfondite la vostra conoscenza dei metodi utilizzati per le analisi dei pathway proteici, tra cui lo screening di librerie chimiche, le indagini su attività di proteine ed enzimi e la modulazione di pathway proteici con l’impiego di piccole molecole.
Explore protein pathway analysis including chemical library screening and modulating pathways with small molecules.