Documenti fondamentali
PZ0269
Sigma-Aldrich
PF-03049423
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-7-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1-(2-propoxyethyl)-pyrido[3,4-b]pyrazin-2(1H)-one hydrochloride, 3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-7-(6-methoxypyridin-3-yl)-1-(2-propoxyethyl)pyrido[3,4-b]pyrazin-2(1H)-one hydrochloride, PF-5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H32N6O4 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.55 (free base basis)
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCOCCN1C2=C(C=NC(C3=CN=C(OC)C=C3)=C2)N=C(N4CCN(CCO)CC4)C1=O.C
InChI
1S/C24H32N6O4.CH4/c1-3-13-34-14-11-30-21-15-19(18-4-5-22(33-2)26-16-18)25-17-20(21)27-23(24(30)32)29-8-6-28(7-9-29)10-12-31;/h4-5,15-17,31H,3,6-14H2,1-2H3;1H4
BXMDZHBYGYPATN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-03049423 is an orally active, brain penetrant phosphodiesterase 5 (PDE5) inihbitor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)