Documenti fondamentali
PZ0268
Sigma-Aldrich
AG-17724
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-6-Fluoro--[(2-naphthalenylcarbonyl)amino]-1H-benzimidazole-2-propanoic acid, AG 17724
Scegli un formato
5 MG
CHF 96.10
25 MG
CHF 375.00
CHF 96.10
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 96.10
25 MG
CHF 375.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H16FN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.37
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 96.10
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC([C@H](NC(C1=CC(C=CC=C2)=C2C=C1)=O)CC3=NC4=C(C=CC(F)=C4)N3)=O
InChI
1S/C21H16FN3O3/c22-15-7-8-16-17(10-15)24-19(23-16)11-18(21(27)28)25-20(26)14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)9-14/h1-10,18H,11H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t18-/m1/s1
NKMPZFCFXCJBEY-GOSISDBHSA-N
Azioni biochim/fisiol
AG-17724 is a potent peptidyl-prolyl isomerase (PPIase) Pin1 inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.