PZ0218
PF-03814735
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-[(1S,4R)-6-[[4-(Cyclobutylamino)-5-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]amino]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1,4-imin-9-yl]-2-oxoethyl]-acetamide
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C23H25F3N6O2/c1-12(33)27-11-20(34)32-18-7-8-19(32)16-9-14(5-6-15(16)18)30-22-28-10-17(23(24,25)26)21(31-22)29-13-3-2-4-13/h5-6,9-10,13,18-19H,2-4,7-8,11H2,1H3,(H,27,33)(H2,28,29,30,31)/t18-,19+/m0/s1
RYYNGWLOYLRZLK-RBUKOAKNSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3