Documenti fondamentali
PZ0136
Sigma-Aldrich
CP-100263 dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(-)-CP 99994 dihydrochloride hydrate, (2R,3R)-N-[(2-Methoxyphenyl)methyl]-2-phenyl-3-piperidinamine dihydrochloride hydrate
Scegli un formato
5 MG
CHF 90.10
25 MG
CHF 473.00
CHF 90.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 90.10
25 MG
CHF 473.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24N2O·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 90.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.COc1ccccc1CN[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH.H2O/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H;1H2/t17-,19-;;;/m1.../s1
KBQMYQWHOPCSMG-ONBPXQNSSA-N
Azioni biochim/fisiol
CP-100263 is an NK-1 neurokinin receptor antagonist.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)