PZ0020
Temsirolimus
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
42-[3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate]-rapamycin, CCI-779
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CO[C@@H]1CC(CC[C@H]1OC(=O)C(C)(CO)CO)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](CC3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCCC4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C56H87NO16/c1-33-17-13-12-14-18-34(2)45(68-9)29-41-22-20-39(7)56(67,73-41)51(63)52(64)57-24-16-15-19-42(57)53(65)71-46(30-43(60)35(3)26-38(6)49(62)50(70-11)48(61)37(5)25-33)36(4)27-40-21-23-44(47(28-40)69-10)72-54(66)55(8,31-58)32-59/h12-14,17-18,26,33,35-37,39-42,44-47,49-50,58-59,62,67H,15-16,19-25,27-32H2,1-11H3/b14-12+,17-13+,34-18+,38-26+/t33-,35-,36-,37-,39-,40+,41+,42+,44-,45+,46+,47-,49-,50+,56-/m1/s1
CBPNZQVSJQDFBE-FUXHJELOSA-N
Informazioni sul gene
human ... FKBP1A(2280)
Descrizione generale
Applicazioni
- in combination with radiation to study its effect on von Hippel Lindau (VHL) tumour suppressor gene-deficient renal carcinoma cell lines
- to induce autophagy
- as a mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inhibitor to study the effect of cellular Akt-kinase on human papillomaviruses 16 (HPV16) late gene expression
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.