Documenti
PRS4859
Sigma-Aldrich
Anti-DACT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Dapper antagonist of beta-catenin 2, Anti-Dapper, antagonist of β-catenin, homolog 2 (Xenopus laevis)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DACT2(168002)
Immunogeno
a 12 amino acid peptide from near the amino-terminus of human DACT2.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4859.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2