Documenti
PRS4633
Sigma-Aldrich
Anti-SAPAP4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DAP4, Anti-DLGAP4, Anti-Discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 4, Anti-Disks large-associated protein 4, Anti-SAP90/PSD-95-associated protein 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLGAP4(22839)
Immunogeno
a 13 amino acid peptide from near the center of human SAPAP4.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4633.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2