Documenti fondamentali
PRS4391
Sigma-Aldrich
Anti-Grik4 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EEA1, Anti-Excitatory amino acid receptor 1, Anti-Glutamate receptor KA-1, Anti-Glutamate receptor, ionotropic, kainate 4
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIK4(2900)
Immunogeno
a 19 amino acid peptide near the carboxy-terminus of the human Grik4.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4391.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sebastien Gingras et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(29), 10510-10522 (2015-07-24)
Neuronal death caused by excessive excitatory signaling, excitotoxicity, plays a central role in neurodegenerative disorders. The mechanisms regulating this process, however, are still incompletely understood. Here we show that the coated vesicle-associated kinase SCYL2/CVAK104 plays a critical role for the