Documenti fondamentali
PRS3865
Sigma-Aldrich
Anti-UNG1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Uracil-DNA glycosylase, Anti-Uracil-DNA glycosylase 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UNG(7374)
Immunogeno
a 13 amino acid peptide from near the amino-terminus of human UNG1.
Applicazioni
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3865.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiao Yao et al.
PloS one, 10(10), e0139416-e0139416 (2015-10-09)
We have previously shown that mitochondria-targeted vitamin E (Mito-Vit-E), a mtROS specific antioxidant, improves cardiac performance and attenuates inflammation in a pneumonia-related sepsis model. In this study, we applied the same approaches to decipher the signaling pathway(s) of mtROS-dependent cardiac