Documenti fondamentali
PRS3305
Sigma-Aldrich
Anti-ARMER antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ADP-ribosylation factor-like 6 Interacting protein 1, Anti-AIP1, Anti-ARL6IP
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARL6IP1(23204)
Immunogeno
a peptide corresponding to 15 amino acids near the C-terminus of human ARMER.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3305.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hector Foronda et al.
Nature, 618(7964), 402-410 (2023-05-25)
Membrane-shaping proteins characterized by reticulon homology domains play an important part in the dynamic remodelling of the endoplasmic reticulum (ER). An example of such a protein is FAM134B, which can bind LC3 proteins and mediate the degradation of ER sheets