Documenti fondamentali
PRS2411
Sigma-Aldrich
Anti-SMAC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Diablo homolog (Drosophila)
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 25 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Diablo(66593)
Categorie correlate
Immunogeno
a peptide corresponding to amino acids 222-237 of murine Smac/DIABLO.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2411.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tomomi Kuwana et al.
The Journal of biological chemistry, 295(6), 1623-1636 (2020-01-05)
Permeabilization of the mitochondrial outer membrane is a key step in the intrinsic apoptosis pathway, triggered by the release of mitochondrial intermembrane space proteins into the cytoplasm. The BCL-2-associated X apoptosis regulator (BAX) protein critically contributes to this process by