PRS2245
Sinonimo/i:
Anti-Caspase 4, apoptosis-related cysteine peptidase, Anti-ERICE
Proprietà
rabbit
unconjugated
affinity isolated antibody
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
predicted mol wt 43 kDa
mouse, rat, human
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
O75601
dry ice
−20°C
unmodified
bovine ... Casp4(338039)
Descrizione
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Non trovi la versione di tuo interesse?