Documenti fondamentali
PLN10
Sigma-Aldrich
Kit di minipreparazione per plasmidi GenElute
sufficient for 10 purifications
Sinonimo/i:
Gen Elute
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
impiego
sufficient for 10 purifications
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Descrizione generale
Il kit di minipreparazione del plasmide GenElute offre un metodo semplice, rapido ed efficiente in termini di costo per isolare il DNA plasmidico da colture di E. coli ricombinante. Combinando la tecnologia del legame con la silice e la comodità del formato di una colonna di spin, è possibile recuperare fino a 15 μg di DNA plasmidico in un elevato numero di copie da 1-5 mL di coltura di E. coli in meno di 30 minuti. Si tenga presente che la resa effettiva e il volume ottimale della coltura da usare dipendono dal plasmide e dal terreno di coltura.
Una coltura di E. coli ricombinante viene raccolta il giorno successivo con centrifugazione e sottoposta a una procedura di lisi alcalina SDS modificata seguita da assorbimento del DNA su silice in presenza di forti concentrazioni saline. Si rimuovono quindi i contaminanti con una fase di lavaggio rotazionale. Infine, il DNA legato viene eluito in acqua o nel tampone Tris-EDTA.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Applicazioni
Il DNA è pronto per l′uso immediato in applicazioni quali digestione degli enzimi di restrizione, clonazione, PCR, trasformazione, trascrizione, sequenziamento convenzionale e automatizzato.
The DNA isolated with the help of this kit has been used for transfection.
Caratteristiche e vantaggi
  • DNA plasmidico purificato in meno di 30 minuti
  • Purificare fino a 15 μg di DNA plasmidico
  • Contaminazione di DNA o RNA genomico non rilevabile
  • Non richiede estrazione di fenolo/cloroformio o precipitazione in alcol
Altre note
Per ulteriori informazioni, visitare www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
82.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of Differentially Expressed MicroRNAs 602 and 323-5p on Hepatitis C Virus Genotype 1b Viral Load in Infected Liver Cells
Samina Noorali
Journal of Infectious Diseases and Therapy (2014)
The influence of Nosema (Microspora: Nosematidae) infection on honey bee (Hymenoptera: Apidae) defense against Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae).
Bahreini R and Currie RW
Journal of Invertebrate Pathology, 57-65, 57-65 (2015)
Isabella Monne et al.
Journal of clinical microbiology, 46(5), 1769-1773 (2008-03-28)
Among the different hemagglutinin (HA) subtypes of avian influenza (AI) viruses, H5, H7, and H9 are of major interest because of the serious consequences for the poultry industry and the increasing frequency of direct transmission of these viruses to humans.
Keiji Ueno et al.
Chemistry Central journal, 5(1), 16-16 (2011-04-06)
We have previously reported on the variation of total fructooligosaccharides (FOS), total inulooligosaccharides (IOS) and inulin in the roots of burdock stored at different temperatures. During storage at 0°C, an increase of FOS as a result of the hydrolysis of
Masa-aki Yoshida et al.
BMC evolutionary biology, 11, 180-180 (2011-06-28)
Coleoid cephalopods (squids and octopuses) have evolved a camera eye, the structure of which is very similar to that found in vertebrates and which is considered a classic example of convergent evolution. Other molluscs, however, possess mirror, pin-hole, or compound